Learn More
Julabo™ Baños de agua con agitación de acero inoxidable
Código de producto. 10563612
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
10 A
9 A
Peso (métrico):
22 kg
23 kg
Incluye:
Bomba de circulación
Sin bomba de circulación
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Amperaje Peso (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10563612 10 A 23 kg Bomba de circulación cada uno
12125032 9 A 22 kg Sin bomba de circulación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563612 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 9550323
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Incluye un teclado sin juntas y resistente a salpicaduras, una pantalla LED brillante, que indica hasta seis valores de temperatura y que es visible en todo el laboratorio. Los baños de agua con agitación de acero inoxidable Julabo™ eliminan los sobrepasamientos de temperatura y proporcionan estabilidad a altas temperaturas.
  • Tecnología de microprocesador con control de temperatura PID
  • Multi-pantalla LED brillante
  • Teclado integrado protegido contra el agua
  • Interruptor de red protegido contra el agua
  • Temporizador electrónico para ajustar el tiempo de funcionamiento (de 0:01 a 9:59 h/min)
  • Comunicación en línea a través de la interfaz RS232 integrada
  • Sistema de alerta rápida con límites de temperatura alta y baja
  • Tornillo de drenaje para vaciar cómodamente la bañera
  • Protección contra el funcionamiento en seco / temperatura de seguridad fija a 130 °C
  • Amplia gama de accesorios, incluida la cubierta para baño Makrolon disponible
  • El software de control EasyTemp está disponible de forma gratuita
  • Carro de agitación extraíble
  • Frecuencia de agitación ajustable de 20 a 200 rpm
  • Frecuencia de agitación indicada en multipantalla LED
  • Carrera de agitación de 15 mm
  • Versiones de voltaje disponibles: 230 V, 50-60 Hz, 115 V/60 Hz
  • Cubierta de baño abatible Makrolon disponible como accesorio
  • Cable de interfaz RS232 disponible como accesorio
Especificaciones
Tipo de controlador Tecnología de microprocesador con PID
Capacidad (métrico) 20 l
Certificaciones/conformidad CE
Intervalo de temperatura De 20 °C a 99 °C
Tipo Baño de agua con agitación
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Apto para un funcionamiento continuo sin supervisión
Incluye Bomba de circulación
Material Acero inoxidable
Modelo SW23
Velocidad De 20 a 200 r. p. m.
Exactitud de temperatura ± 0,02 °C
Resolución de temperatura ±0.1°C
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Temporizador De 0:01 a 9:59 h/min
Longitud (métrico) 35 cm
Longitud (métrico) interior 30 cm
Anchura (métrico) 70 cm
Altura (métrico) 26 cm
Peso con embalaje (métrico) 39,91 kg
Peso (métrico) 23 kg
Requisitos eléctricos 230/115 V 50 a 60/60 Hz 2000 W
Tensión 230/115 V
Vataje 2000 W
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz