Learn More
De Buyer™ Platos para servir de acero inoxidable
Código de producto. 11990615
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2.6L
3,6 L
4,9 L
6.5L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11990615 3,6 L cada uno
11900625 4,9 L cada uno
11910625 6.5L cada uno
11930625 2.6L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11990615 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3280.35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    50.30€ / paquete de 1
    Ahorro 53.70€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Placa
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 45 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Cantidad Cada uno
Forma Rectangulares
Volumen (métrico) 3,6 L
Anchura (métrico) 270 mm