Learn More
VACUUBRAND™ Brida de rosca de acero inoxidable para NW de 16 KF/A a G de 1/8 pulg. Conexiones de rosca
Código de producto. 11950222
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11950222 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 11950222 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20637425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15€
    63.60€ / paquete de 1
    Ahorro 8.55€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Los sistemas de vacío con bridas pequeñas requieren componentes adecuados para una sección transversal uniforme de la conexión del sistema a la bomba de vacío. Nuestras pequeñas conexiones de brida para bombas de diafragma, así como los componentes de conexión elástica, permiten la integración de la bomba en el sistema de distribución de vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con NW 16 KF/A a G 1/8 in Conexiones de hilo
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tipo Brida atornillada