Learn More
Wheaton™ Pantalla de acero inoxidable
Código de producto. 12411591 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
:
Acero inoxidable; para su uso con: Conjunto de filtración Wheaton™ de 90 mm
Código de producto.
12411591 Acero inoxidable; para su uso con: Conjunto de filtración Wheaton™ de 90 mm
1 options
Código de producto. 12411591
Marca: Wheaton™ 419471
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pantalla de acero inoxidable es una pieza de repuesto, soporte de acero inoxidable, para el conjunto de filtración de 90 mm Wheaton™.
  • Pieza de repuesto para el conjunto de filtración de 90 mm
  • Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjunto de filtración Wheaton™ de 90 mm
Material Acero inoxidable
Incluye Embudo de 1 l con cuello de rosca, base de soporte de vidrio, soporte de filtro y tapón de silicona n.º 8
Cantidad 1 unidad