Learn More
Rogo Sampaic™ Tijeras de acero inoxidable
Descripción
- Acero inoxidable quirúrgico
- Disponibles en una gran variedad de estilos: disección, Metzenbaum, Iris o anatómica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tijeras de acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Iris |
| Estilo de punta | Afilada/afilada |