Learn More
Rogo Sampaic™ Tijeras de acero inoxidable
Código de producto. 11738531
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
115 mm
120 mm
140 mm
Estilo de punta:
Afilada/afilada
Afilado/redondo
Redondo/redondo
Para utilizar con (aplicación):
Iris
Metzenbaum
Noyes micro
anatómico/a/s
disección, diseccionar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Para utilizar con (aplicación) unitSize
11738531 140 mm Redondo/redondo anatómico/a/s 10 PCS
11796135 120 mm Redondo/redondo disección, diseccionar 10 PCS
11768531 110 mm Afilada/afilada Iris 10 PCS
11786135 140 mm Redondo/redondo Metzenbaum 10 PCS
11748531 140 mm Afilado/redondo anatómico/a/s paquete de 10
11706145 115 mm Afilada/afilada Noyes micro 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11738531 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor FMN015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    18.65€ / paquete de 10
    Ahorro 92.35€
    83% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para una amplia variedad de aplicaciones de corte en el laboratorio. Las tijeras de acero inoxidable Rogo Sampaic™ tienen un acabado mate atractivo y pulido.
  • Acero inoxidable quirúrgico
  • Disponibles en una gran variedad de estilos: disección, Metzenbaum, Iris o anatómica
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de acero inoxidable
Longitud (métrico) 140 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) anatómico/a/s
Estilo de punta Redondo/redondo