Learn More
Swann-Morton™ Mango de metal fundido a presión, bisturí post mortem
Código de producto. 12922555
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la hoja:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Material de la hoja Tamaño de la unidad
12922555 Acero inoxidable paquete de 10
1 options
Código de producto. 12922555 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 2652
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Utilice el Swann Morton™ Mango de metal fundido a presión, bisturí post mortem para técnicas quirúrgicas post mortem.
  • Hoja de cuchilla de acero al carbono de alta resistencia
  • Asa metálica con ajuste de tipo tornillo
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Manija
Para utilizar con (equipo) Hoja de patología PM40 o PM40 Bullnose
Descripción Recubrimiento de polvo epoxi