Learn More
Swann-Morton™ Hojas de bisturí de acero inoxidable, paquete de 100
Descripción
- Estéril
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
| Tamaño | N.º 15 |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Para utilizar con (equipo) | La hoja n.º 15 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L |
| Certificaciones/conformidad | BS EN 7740 |
| Cantidad | 100/Paq. |