Learn More
Swann-Morton™ Hojas de bisturí de acero inoxidable, paquete de 100
Código de producto. 12981635
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
# 10A
N.º 10
N.º 11
N.º 15
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12981635 N.º 11 paquete de 100
12398009 N.º 10 paquete de 100
12991635 N.º 15 paquete de 100
12971635 # 10A paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12981635 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor 0303
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice las hojas de bisturí de acero inoxidable Swann Morton™ para garantizar la precisión.
  • Estéril
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Hoja de escalpelo
Tamaño N.º 11
Longitud (métrico) 20 mm
Para utilizar con (equipo) La hoja n.º 11 se ajusta a los mangos n.º 3, n.º 3L, n.º 3 graduado, n.º 5B, n.º 7, n.º 9, n.º B3 y n.º B3L
Certificaciones/conformidad BS EN 7740
Cantidad 10/paq.