Learn More
Swann-Morton™ Hojas de bisturí de acero inoxidable, paquete de 100
Click to view available options
Tamaño:
N.º 10
N.º 10A
N.º 11
N.º 15
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Estéril
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Hoja de escalpelo |
| Tamaño | N.º 10A |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Accesorio No.3. Encaja con las asas 3, 3l, 3 graduada, 5B, 7, 9, B3 y B3L |
| Certificaciones/conformidad | BS EN 7740 |
| Cantidad | 100/Paq. |