Learn More
Sampling Systems™ Cajas de divisor de muestras de acero inoxidable
Código de producto. 15889531 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Anchura del aliviadero (métrico):
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
N.º de aliviaderos:
12
16
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura del aliviadero (métrico) N.º de aliviaderos unitSize
15889531 10 mm 16 cada uno
15899531 20 mm 12 cada uno
15809541 30 mm 12 cada uno
15879531 6 mm 16 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15889531 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8601S10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos Separadores de Muestras fáciles de usar de acero inoxidable son para dividir y reducir las muestras a granel.
  • Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
  • Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
  • Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Tipo de producto Caja de Divisor
Material Acero inoxidable
N.º de aliviaderos 16
Para utilizar con (aplicación) División y reducción de muestras a granel
Anchura del aliviadero (métrico) 10 mm