Learn More
Buerkle™ Bidones de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 16445079 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
10 L
20 L
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad Tipo de tapón
16445079 20 l cada uno -
15395087 5 l cada uno Tapón de rosca
11951551 10 L cada uno -
15358498 10 L cada uno -
15574429 20 L cada uno -
11941551 10 L cada uno Tapón de rosca
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16445079 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 26012020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    831.43€ / paquete de 1
    Ahorro 83.57€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los bidones de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrecen seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
  • Mangos fabricados en acero inoxidable sólido
  • Juntas fabricadas en PTFE
  • Alto nivel de resistencia química
  • Ahorre espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bidón «jerrycan» de seguridad
Capacidad (métrico) 20 l
Color Silver
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transferencia
Material Acero inoxidable
Incluye Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión, ventilación
Grosor (métrico) 0,8 mm
Dimensiones 345 x 175 x 470 mm
Longitud (métrico) 345 mm
Anchura (métrico) 175 mm