Learn More
Buerkle™ Bidones de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 15395087 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
10 L
20 L
20 l
Incluye:
Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión
Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión, ventilación
Tapón de rosca
Tapón de rosca y válvula de descarga de presión
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15395087 5 l Tapón de rosca y válvula de descarga de presión cada uno
11951551 10 L Tapón de rosca cada uno
15358498 10 L Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión cada uno
15574429 20 L Tapón de rosca y válvula de descarga de presión cada uno
16445079 20 l Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión, ventilación cada uno
11941551 10 L Tapón de rosca y válvula de descarga de presión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15395087 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 26013005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    523.20€ / paquete de 1
    Ahorro 28.80€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los bidones de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrecen seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
  • Mangos fabricados en acero inoxidable sólido
  • Juntas fabricadas en PTFE
  • Alto nivel de resistencia química
  • Ahorre espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (métrico) 5 l
Color Plata
Material Acero inoxidable
Incluye Tapón de rosca y válvula de descarga de presión
Grosor (métrico) 0,8 mm
Dimensiones 200 x 130 x 310 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (métrico) 310 mm
Peso (métrico) 1,65 kg