Learn More
Buerkle™ Bidones de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 15358498 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
10 L
20 L
20 l
Incluye:
Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión
Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión, ventilación
Tapón de rosca
Tapón de rosca y válvula de descarga de presión
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
15358498 10 L Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión cada uno
15395087 5 l Tapón de rosca y válvula de descarga de presión cada uno
11951551 10 L Tapón de rosca cada uno
15574429 20 L Tapón de rosca y válvula de descarga de presión cada uno
16445079 20 l Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión, ventilación cada uno
11941551 10 L Tapón de rosca y válvula de descarga de presión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15358498 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 26012010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00€
    710.24€ / paquete de 1
    Ahorro 36.76€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los bidones de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrecen seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
  • Mangos fabricados en acero inoxidable sólido
  • Juntas fabricadas en PTFE
  • Alto nivel de resistencia química
  • Ahorre espacio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transferencia
Material Acero inoxidable
Incluye Pico dosificador fino, válvula de alivio de presión
Grosor (métrico) 0,8 mm
Dimensiones plata
Longitud (métrico) 280 mm
Altura (métrico) 380 mm