Learn More
Buerkle™ Recipiente de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 15360605 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
25 l
50 l
Tipo de tapón:
Lengüeta, válvula de descarga de presión
Tapón de rosca, válvula de descarga de presión
Para utilizar con (aplicación):
Almacenamiento
Almacenamiento y transferencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
15360605 10 l Lengüeta, válvula de descarga de presión Almacenamiento y transferencia cada uno
15941602 10 l Lengüeta, válvula de descarga de presión Almacenamiento y transferencia cada uno
17104165 25 l Lengüeta, válvula de descarga de presión Almacenamiento cada uno
15463375 50 l Tapón de rosca, válvula de descarga de presión Almacenamiento cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15360605 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 26014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1084.09€ / paquete de 1
    Ahorro 60.91€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
El recipiente de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrece seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
  • Recipientes de seguridad para almacenamiento de acero inoxidable de alta calidad AISI 304 (1.4301)/AISI 316 Ti (1.4571) cuyos lados tienen un grosor de 0,8 mm
  • Con una protección contra explosiones a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva, así como sellos fabricados en PTFE, los contenedores tienen un alto grado de resistencia química.
  • El equilibrio de presión se produce a partir de unos 0,3 bar.
  • Se puede establecer una ventilación constante mediante una palanca de plástico que se encuentra en el tapón de rosca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de seguridad:
Tipo de tapón Lengüeta, válvula de descarga de presión
Capacidad (métrico) 10 l
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transferencia
Material Acero inoxidable
Incluye Lengüeta, válvula de descarga de presión, visor de contenido
Grosor (métrico) 0,8 mm
Altura (métrico) 350 mm
Diámetro exterior (métrico) 260 mm