Learn More
Buerkle™ Recipiente de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 17260574 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17260574 25 L cada uno
1 options
Código de producto. 17260574 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 26015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00€
    762.01€ / paquete de 1
    Ahorro 39.99€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El recipiente de seguridad de acero inoxidable Buerkle™ ofrece seguridad a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva.
  • Recipientes de seguridad para almacenamiento de acero inoxidable de alta calidad AISI 304 (1.4301)/AISI 316 Ti (1.4571) cuyos lados tienen un grosor de 0,8 mm
  • Con una protección contra explosiones a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva, así como sellos fabricados en PTFE, los contenedores tienen un alto grado de resistencia química.
  • El equilibrio de presión se produce a partir de unos 0,3 bar.
  • Se puede establecer una ventilación constante mediante una palanca de plástico que se encuentra en el tapón de rosca.
  • El visor de contenido fabricado con copolímeros de perfluoroalcoxi (PFA) permite un comprobación visual del contenido al llenar y vaciar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la ONU
Tipo de producto Contenedor de seguridad:
Tipo de tapón Tapón de rosca sin válvula de descarga de presión
Capacidad (métrico) 25 L
Color Gray, Orange
Para utilizar con (aplicación) Transporte y almacenamiento
Material Acero inoxidable
Incluye Tapón de rosca, rosca de 38,1 mm (1,5 pulg)
Grosor (imperial) 47.24 mil
Grosor (métrico) 1,2 mm
Altura (imperial) 20.87 in.
Altura (métrico) 530 mm
Diámetro exterior (imperial) 11.81 in.
Diámetro exterior (métrico) 300 mm