Learn More
Buerkle™ Recipientes de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 15649293 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15649293 5 L cada uno
11921551 1 L cada uno
11931551 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15649293 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 26011005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00€
    497.29€ / paquete de 1
    Ahorro 29.71€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Para la medición segura y la manipulación de pequeñas cantidades de líquidos inflamables. Con una protección contra explosiones a través de la protección contra llamas y la válvula de presión excesiva, los recipientes tienen un alto grado de resistencia q
  • Acero inoxidable AISI 316 TI (1.4571), 0,6 mm de grosor
  • Juntas fabricadas en PTFE
  • Mango de aluminio con superficie en polvo
  • Rosca de cierre ¼1 in
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Safety Can
Capacidad (métrico) 5 L
Color Silver
Para utilizar con (aplicación) 400 mm
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (métrico) 165 mm