Learn More
asecos™ Recipiente de seguridad de acero inoxidable
Código de producto. 17876536 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
20 L
Altura (métrico):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
17876536 10 L 280,00 mm cada uno
17826476 5 L 169,00 mm cada uno
17806506 10 L 241,00 mm cada uno
17816406 20 L 271,00 mm cada uno
17846486 20 L 470,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17876536 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36484
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El recipiente de seguridad de acero inoxidable es ideal para la distribución y dosificación segura de líquidos inflamables.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido, con grifo de llenado de acero inoxidable (1.4301)
  • Incluye ventilación, juntas NBR y tapa roscada de aluminio, parallamas integrado y anillo protector de plástico.
Spezifikation
Tipo de producto Bote de seguridad
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) distribución y dosificación segura de líquidos inflamables
Material Acero inoxidable
Cantidad 1
Anchura (imperial) 6,69 in
Anchura (métrico) 170.00 mm
Altura (imperial) 11,02 in
Altura (métrico) 280,00 mm
Peso (imperial) 6.61 lb.
Peso (métrico) 3 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.