Learn More
Digi-Sense Sonda de vaina flexible RTD
Código de producto. 11735759 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
224,6mm
330,2mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11735759 330,2mm cada uno
11725759 224,6mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11735759 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0811799
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Las sondas de asiento flexible RTD están diseñadas para medir la temperatura en un espacio confinado.
  • Las primeras 3 in de la punta de la sonda no deben doblarse.
  • Constante de tiempo: 3 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • El error máximo para el montaje de la sonda es ± °1,1 C + 0,12 % de lectura por debajo de 300 °F, ±0,35% de lectura por encima de 300 °F.
  • El coeficiente alfa es 0,003850 omega/omega/°C (DIN IEC 751).
  • La resistencia en el punto de hielo (°0 C) es de 100 omega.
  • Nota : La constante de tiempo es el tiempo necesario para alcanzar el 63,2% de la nueva lectura.
    • Para determinar cuánto tiempo tomará alcanzar el 99% de la nueva lectura, multiplique la constante de tiempo por cinco.
  • Nota : el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
    • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
      • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C)
      • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C)
      • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C)
      • Los mini conectores tienen una clasificación de 392 °F (200 °C)
Especificaciones
Longitud (métrico) 330,2mm
Tipo de producto Sonda RTD
Longitud (imperial) 13 in
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F a 932 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +500 °C