Learn More
Bochem™ Carrito de transporte Rollo de acero inoxidable
Código de producto. 10562108
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
400 x 400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10562108 400 x 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10562108 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8004
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Tipo Carro de transporte Rollo
Capacidad portante (métrico) 100 kg
Material Acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 400 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 400 x 810 mm
Altura (métrico) 810 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 400 mm