Learn More
Robin™ Gradilla con base para varillas de acero inoxidable
Código de producto. 11979627
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
115 x 115 x 113 mm
345 x 230 x 115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11979627 Verde 115 x 115 x 113 mm paquete de 6
11909647 Azul 345 x 230 x 115 mm cada uno
11919647 Verde 345 x 230 x 115 mm cada uno
11929667 Amarillo 345 x 230 x 115 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11979627 Proveedor Robin™ N.º de proveedor YX262
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la norma NF V 08-002 y ISO 7218
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Para utilizar con (equipo) Para caja Petri de 90 mm de diámetro
N.º de gradillas 6
N.° por paquete 6/paquete
Cantidad 6/paq.
Dimensiones (L x An) 115 x 115 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 115 x 115 x 113 mm
Longitud (métrico) 115 mm
Tipo de producto Gradilla
Altura (métrico) 113 mm
Anchura (métrico) 115 mm