Learn More
Aalborg™ Válvula de aguja de uso general de acero inoxidable
Código de producto. 11727549
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
20000 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11727549 20000 mL/min cada uno
1 options
Código de producto. 11727549
Marca: Aalborg™ VCMSV2A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM. La válvula de aguja de uso general de acero inoxidable Aalborg™ está diseñada para controlar una amplia gama de caudales de líquidos y gases.
  • Disponible en tres tamaños de aguja de orificio superpuestos de una manera cómoda.
  • Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM.
  • Las válvulas se ofrecen con patrones de caudal recto (T). Todas las válvulas se suministran con 3,17 mm (1/8 in). Puertos de entrada y salida de FNPT.
  • Los cartuchos de válvulas también son intercambiables con las válvulas integradas de la serie Aalborg de la gama de productos de caudalímetros P, T, S y G.’
  • Cierre hermético de burbujas
Especificaciones
Tipo Válvula estándar adecuada
Caudal de aire 20000 mL/min
Caudal 1200 ml/min
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 121 °C