Learn More
Hamilton™ Cartucho protector de recambio de cationes PRP-X800
Descripción
- Ofrece una excelente durabilidad
- Estable en cualquier concentración de disolvente orgánico
- Permite el control dinámico de la capacidad de intercambio
- Para usar con cationes como litio, sodio, amonio, potasio, magnesi
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Intercambio cationes |