Descripción
Estante de acero inoxidable reforzado
- Estante de acero inoxidable reforzado
- Para incubador de CO2 Heracell VIOS 250/240i
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 14 kg |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
| Para utilizar con (equipo) | Incubador de CO2 Heracell VIOS 250/240i |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Acero inoxidable |
| Control de oxígeno | Ninguno |
| Humedad relativa | Ninguno |
| Tipo | Estante reforzado |