Learn More
Endecotts™ Receptor de acero inoxidable
Descripción
Receptores de altura completa para su uso con tamices de ensayo.Los receptores de acero inoxidable Endecotts™ se utilizan habitualmente para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas.
- Fabricado con acero inoxidable
- Para uso con tamices de ensayo de malla metálica de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta inferior para el cribado |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (métrico) | 450 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |