Learn More
Endecotts™ Receptor de acero inoxidable
Código de producto. 11537524
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
200 mm
230 mm
300 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11537524 200 mm cada uno
10736935 300 mm -
12825691 450 mm cada uno
10492065 230 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11537524 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor 200S/STREC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    45.71€ / paquete de 1
    Ahorro 19.34€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Receptores de altura completa para su uso con tamices de ensayo. Los receptores de acero inoxidable Endecotts™ se utilizan habitualmente para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas.
Receptores de altura completa para su uso con tamices de ensayo.Los receptores de acero inoxidable Endecotts™ se utilizan habitualmente para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Para uso con tamices de ensayo de malla metálica de acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Receptor
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Para tamices
Para utilizar con (equipo) Tamiz de prueba de malla de alambre tejido de acero inoxidable
Cantidad de embalaje 1 unidad