Learn More
Endecotts™ Receptor de acero inoxidable
Código de producto. 10492065
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
200 mm
230 mm
300 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10492065 230 mm cada uno
11537524 200 mm cada uno
10736935 300 mm -
12825691 450 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10492065 Proveedor Endecotts™ N.º de proveedor 008S/STREC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    45.71€ / paquete de 1
    Ahorro 19.34€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Receptores de altura completa para su uso con tamices de ensayo. Los receptores de acero inoxidable Endecotts™ se utilizan habitualmente para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas.
Receptores de altura completa para su uso con tamices de ensayo.Los receptores de acero inoxidable Endecotts™ se utilizan habitualmente para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Para uso con tamices de ensayo de malla metálica de acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta inferior para el cribado
Material Acero inoxidable
Diámetro (métrico) 230 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad