Learn More
Heidolph™ Propulsor de flujo radial de acero inoxidable
Código de producto. 10569521 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10569521 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10569521 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5092000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.46€
    102.00€ / paquete de 1
    Ahorro 10.46€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
La agitación precisa requiere una cuidadosa selección del agitador de hélice. Este impulsor de flujo radial de acero inoxidable es ideal para agitación con viscosidad baja o promedio a velocidades promedio.
  • Velocidad media de agitación
  • Tareas de mezcla con poca o media viscosidad
  • Ideal para gasear líquidos
  • Crea un flujo radial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Altura de la hoja (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 15,7 in
Longitud (métrico) 400 mm
Velocidad 2000 rpm
Tipo Propulsor de flujo radial
Material Acero inoxidable