Descripción
Taladro hueco cilíndrico con un filo de corte afilado, puede ser fácilmente conducido en sustancias pegadas y semisólidas. Las muestras cortadas se retiran posteriormente con el expulsor de varilla de empuje adecuado. Longitud total 260 mm. Diámetro interior 8 mm, diámetro exterior 10 mm.
- Acero inoxidable V2A (1.4301)
- Esterilizables
- Diámetro interior 8 mm, diámetro exterior 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Barra Cilíndrica |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 0.39 oz. |
| Capacidad (métrico) | 11.5 mL |
| No. of Chambers | 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | All-Level/Cross-Sectional Sample |
| Diámetro interior (imperial) | 0.315 in. |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.394 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Mostrar más |