Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con costura soldada suave, 200 mm de diámetro x 50 mm de altura
Descripción
- Bastidores de acero inoxidable con una altura interior de 50 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistente hasta temperaturas de 170 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 4 mm |
| Tipo | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1. Intervalo principal de acuerdo con ISO 565 (aberturas de mallas) |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |