Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con costura soldada suave, 200 mm de diámetro x 50 mm de altura
Código de producto. 10658111
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
315 μm
3,35mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
7,1mm
8 mm
9 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
10658111 200 μm cada uno
11734389 315 μm cada uno
11784399 4 mm cada uno
11704369 63 μm cada uno
11704429 2,36mm cada uno
11764399 2,5mm cada uno
11706737 2,8mm cada uno
11774399 3,15mm cada uno
11714429 3,35mm cada uno
11726737 4,5mm cada uno
11724429 4,75mm cada uno
11794399 5 mm cada uno
11736737 5,6mm cada uno
11746737 6,3mm cada uno
11716747 7,1mm cada uno
11726747 8 mm cada uno
11736747 9 mm cada uno
11746747 10 mm cada uno
11754389 40 μm cada uno
11774409 100 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10658111 Proveedor Linker Industrietechnik™ N.º de proveedor 552050222035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.40€
    74.97€ / paquete de 1
    Ahorro 10.43€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de acero inoxidable tienen una costura soldada blanda y una altura interna de 50 mm y un diámetro de 200 mm.
  • Bastidores de acero inoxidable con una altura interior de 50 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Número de identificación y certificado de conformidad
  • Resistente hasta temperaturas de 170 °C
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 200 μm
Tipo de producto Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Mesh Material Acero inoxidable