Learn More
Hamilton™ Cartuchos protectores analíticos PRP-3 de acero inoxidable
Código de producto. 10117400
Change view
Click to view available options
Tamaño de partículas:
10 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de partículas unitSize
10117400 10 μm paquete de 5
1 options
Código de producto. 10117400 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79454
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 5/pack
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Tipo Cartucho protector de repuesto
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria PRP-h3
Material Acero inoxidable
Material de embalaje PSDVB
Formato de columna Cartucho de repuesto de precolumnas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.