Learn More
Hamilton™ Cartuchos protectores analíticos PRP-3 de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/pack |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tipo | Cartucho protector de repuesto |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | PRP-h3 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material de embalaje | PSDVB |
| Formato de columna | Cartucho de repuesto de precolumnas |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?