Descripción
- Los soportes son esterilizables en autoclave y poseen una membrana de filtro que está sellada con tuercas mariposa extraíbles.
- Ventilar para liberar presión.
- Los soportes de filtración a presión maximizan los caudales al aplicar presión positiva al fluido sobre una amplia superficie de membrana.
- Los soportes tienen juntas de PTFE, juntas tóricas de silicona y pantallas de soporte de acero inoxidable fotograbado revestidas de PTFE (el modelo 02926-50 tiene una pantalla de soporte de acero inoxidable 304) para evitar que las membranas de nitrocelulosa se adhieran.
- Los soportes procesan muestras de un sistema en línea o de un recipiente resistente a la presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte de filtro de vacío |
| Material | Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 200 mL |
| Altura (imperial) | 13,5 in |
| Altura (métrico) | 342,9 |
| Diámetro (imperial) interior | 5,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 133,35 mm |