Learn More
Caframo™ Hoja de dispersión
Descripción
- Hoja de dispersión de 48 mm (1 7/8 in) de diámetro, compuesto de acero inoxidable 316L electropulido.
- Flujo laminar
- Los 8 mm (5/16 in) El orificio es compatible con todos Caframo ejes.
- Tornillos de montaje incluidos.
- Para mezclas de cizalladura alta a velocidades medias a elevadas.
- Químicamente inerte y resistente a la corrosión.
- Las partículas rotas se dispersan mediante el flujo laminar establecido por la hoja.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 48 mm |
| Tipo | Hoja de dispersión |
| Material | Acero inoxidable |