Learn More
Bochem™ Tapa de acero inoxidable para recipiente de laboratorio
Código de producto. 10561741
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
160mm
180mm
200mm
220mm
240mm
320mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10561741 180mm cada uno
10419810 200mm cada uno
10450733 240mm cada uno
10095370 320mm cada uno
10195880 160mm cada uno
10740661 220mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10561741 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8371
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Includes
Solo tapa.
Bochem™ Tapa de olla de acero inoxidable para uso con ollas de laboratorio de acero inoxidable. Ollas NO incluidas.
  • Acero inoxidable
  • Para usar con Bochem macetas 8360-67
Specifications
Diámetro interior (métrico) 180mm
Para utilizar con (equipo) Recipiente de 2 l
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de producto Tapa del recipiente de laboratorio