Learn More
Sampling Systems™ Tijeras puntiagudas de acero inoxidable
Código de producto. 15879641 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
Longitud de la hoja (métrico):
45 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Tamaño de la unidad
15879641 150 mm 45 mm cada uno
15889641 200 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15879641 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A364150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.85€
    5.63€ / paquete de 1
    Ahorro 0.22€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Estas tijeras de acero inoxidable están hechas de acero inoxidable de grado higiénico 420 con un diseño de doble punta.
  • Acabado pulido
  • Dos tamaños disponibles
  • Acero inoxidable grado 420
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Longitud de la hoja (métrico) 45 mm
Material Acero inoxidable (AISI 420)
Estilo de punta Doble punto