Descripción
Especialmente cuando se utilizan recipientes de cuello estrecho, por ejemplo en matraces de fondo redondo, se utiliza una herramienta de agitación con hojas pivotantes. Al igual que nuestro propulsor de hojas pivotantes BR 12.
Este propulsor de hoja es ideal para la disolución y homogeneización en recipientes con las siguientes características:
- Diámetro del recipiente ideal: 120 mm
- Distancia del suelo ideal: 6 mm
- Nivel de llenado ideal: 120 mm
- Volumen ideal: 1400 mL
El propulsor de hoja pivotante BR 12 tiene una longitud total de 400 mm y está fabricado de acero inoxidable. Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Altura de la hoja (métrico) | 15 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Velocidad | 2000 rpm |
| Tipo | Propulsor de pala pivotante |
| Peso (métrico) | 0,48 kg |
| Material | Acero inoxidable |