Learn More
BRAND™ Varilla de pistón de acero inoxidable
Código de producto. 11813950 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1, 2, 5 μl
10 μl
100 μl
20 y 25 μl
200 μl
50 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11813950 200 μl paquete de 3
10473901 20 y 25 μl paquete de 3
10727981 50 μl paquete de 3
10231931 100 μl paquete de 3
10251881 10 μl paquete de 3
10799462 1, 2, 5 μl paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11813950 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 701938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    36.60€ / paquete de 3
    Ahorro 1.90€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Diseñado para capacidades mayores a 20 μL.
  • Marcado DE-M
  • Provisto de junta
  • Se suministran en paquetes de 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DE-M
Material Acero inoxidable
Volumen (métrico) 200 μl
Para utilizar con (equipo) Transferpettor capacidad 200 μL
Cantidad 3/paq.