Learn More
Bochem™ Cajas de pipetas de acero inoxidable
Código de producto. 10751352
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones: 70 x 70 x 290 mm (An x P x Al)
Código de producto.
10751352 Dimensiones: 70 x 70 x 290 mm (An x P x Al)
1 options
Código de producto. 10751352 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Altura (métrico) 70mm
Diámetro (métrico) 70 x 70mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 70mm
Tipo de producto Cajas de pipetas