Learn More
Bochem™ Espátula para farmacéutico de acero inoxidable
Código de producto. 10654301
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
230 mm
310 mm
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10654301 190 mm 100 mm cada uno
10272011 230 mm 130 mm cada uno
10455791 310 mm 200 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10654301 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3491
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con hoja de acero inoxidable. Bochemtrade; La espátula de farmacéutico de acero inoxidable tiene un mango de madera.
  • Mango de madera
  • Hoja larga
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula para farmacéuticos
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 18 mm
Anchura (métrico) de la hoja 18 mm
Material de la hoja Acero inoxidable
Material del mango Madera
Material Acero inoxidable
Tipo de mango Madera
Longitud (métrico) 190 mm