Learn More
Bochem™ Placa de Petri de acero inoxidable
Código de producto. 10428252
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10428252 100 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10428252 Supplier Bochem™ Supplier No. 8541
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cierre incluido Tapón incluido
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 100 mm