Learn More
Bochem™ Placa de Petri de acero inoxidable
Código de producto. 15861677
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
90 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15861677 60 mm cada uno
15871677 90 mm cada uno
15881677 120 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15861677
Marca: Bochem™ 8635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La placa de Petri de acero inoxidable Bochem™ incluye una tapa de acero inoxidable.
  • Acero inoxidable
  • Tapa incluida
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 60 mm