Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Recipiente para pastas |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para hacer mezclas, combinaciones, batido, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación o de ingredientes |
| Para utilizar con (equipo) | Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Cantidad | Cada uno |
| Forma | Fondo plano |
| Esterilidad | Estériles |
| Volumen (métrico) | 1 L |