Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 11980625
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
3,5 L
4,5 L
5,5 L
7L
8 L
11,4 L
16,8 L
Altura (métrico):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
11980625 1 L 90 mm cada uno
11990625 1 L 100 mm cada uno
11910605 3,5 L 112 mm cada uno
11910635 4,5 L 120 mm cada uno
11920635 5,5 L 125 mm cada uno
11940635 8 L 140 mm cada uno
11950635 11,4 L 150 mm cada uno
11920645 7L 145mm cada uno
11940645 16,8 L 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11980625 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3250.16
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para pastas
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para hacer mezclas, combinaciones, batido, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación o de ingredientes
Para utilizar con (equipo) Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno
Altura (métrico) 90 mm
Cantidad Cada uno
Forma Fondo plano
Esterilidad Estériles
Volumen (métrico) 1 L