Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 11940645
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
3,5 L
4,5 L
5,5 L
7L
8 L
11,4 L
16,8 L
Altura (métrico):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11940645 16,8 L 200 mm cada uno
11990625 1 L 100 mm cada uno
11980625 1 L 90 mm cada uno
11910605 3,5 L 112 mm cada uno
11910635 4,5 L 120 mm cada uno
11920635 5,5 L 125 mm cada uno
11940635 8 L 140 mm cada uno
11950635 11,4 L 150 mm cada uno
11920645 7L 145mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11940645 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 3371.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.89€
    95.50€ / paquete de 1
    Ahorro 130.39€
    57% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para pastas con asas
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para hacer mezclas, combinaciones, batido vertical, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación
Para utilizar con (equipo) Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno
Altura (métrico) 200 mm
Cantidad Cada uno
Forma Semirredondo
Volumen (métrico) 16,8 L