Learn More
TFA Dostmann™ Termómetro de vidrio analógico
Descripción
- Marco de cristal
- Escala con marcas de temperatura
- Alta precisión gracias a una calibración de 2 puntos
- Marcado de temperaturas ideales
- Fabricado en Alemania
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | Calibración de 2 puntos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17 x 17 x 270 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para hacer mantequilla, cuajada y queso. |
| Material | Vidrio |
| Modelo | 14.1006 |
| Peso (métrico) | 22 g |
| Descripción | Termómetro |