Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración OIML de Clase F2 de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 10591541 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
10591541 100 g cada uno
10422491 200 g cada uno
10215701 10 kg cada uno
10432491 1 kg cada uno
10042071 2 kg cada uno
10238510 500 g cada uno
10012121 5 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10591541 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW514800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración de acero altamente pulido de 100 g a 10 kg
Según la especificación OIML Clase E2, F1 y F2 que incluye el certificado DKD (Deutscher Kalibrierdienst acreditado por el PTB) (equivalente a UKAS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del envase Plástico
Masa 100 g