Description
El Sartorius™ La línea de pesos de referencia incluye estos pesos estándar cilíndricos. Están construidos de acero inoxidable duradero y cumplen con la clase F1 de OIML para su uso con básculas de clase II.
- Disponible en un rango de valores de masa nominal, desde 1 hasta 10.000 g.
- Ideal para el aseguramiento de la calidad de acuerdo con ISO 9001ff
- Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
- Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
- Pesas para calibración, y para calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
- Incluye el certificado DKD (Deutscher Kalibrierdienst, acreditado por el PTB)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Pesa de calibración cilíndrica |
| Certificaciones/conformidad | DKD |
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Plástico |
| Peso (métrico) | 10 g |