Learn More
Sartorius™ Pesas cilíndricas de clase E2 de OIML con certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 11461947 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
20 g
50 g
100 g
200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11461947 200 g cada uno
11346680 100 g cada uno
11316680 20 g cada uno
11336680 50 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11461947 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW522802
No magnetizables, tienen superficie pulida y se suministran en cajas de plástico de alta calidad adecuadas para su uso en salas limpias
  • Fabricadas con acero inoxidable especial
  • Densidad: 7.950kg/m3
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado DAkkS
Descripción Pesa cilíndrica E2
Material Acero muy pulido y no magnetizable
Peso (métrico) 200 g
Densidad 8,0 g/cm3
Masa 200 g