Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Zona de Acero Inoxidable V4A Novartos Uno
Código de producto. 10483464 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10483464 600 mm cada uno
10644745 1000 mm cada uno
15306287 1400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10483464 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53580600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los muestreadores de zona farmacéutica Novartos Uno de acero inoxidable V4A cuentan con dos cámaras de muestra sin grietas.
  • Los insertos para muestras encajan con precisión y se pueden sustituir fácilmente
  • Los insertos están disponibles en volúmenes de 0 a 4,0 ml
  • Las profundidades de inserción pueden leerse fácilmente en la escala de profundidad grabada con láser
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Sin ranuras y pulido a mano
  • 25 mm Ø
Novartos, el muestreador de zonas farmacéutico fabricado según las directrices de la FDA para Unit-Dose-Sampling. Es posible extraer una muestra doble sin introducir la lanza repetidamente en el material a granel. La mezcla se evita principalmente de esta manera. Una ventaja significativa de Novartos es su fácil limpieza. El llenado y vaciado completo de las cámaras de muestras se ha mejorado sustancialmente mediante una geometría optimizada por ordenador. No hay intervalos ni zonas muertas donde se puedan acumular restos de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Farmacéutico de Zona Novartos Uno
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Unidad-Dosis-Muestreo
Material de tubo Acero inoxidable (V4A)
Tipo de mango Forma de t
Color Plata
Certificaciones/conformidad Directrices de la FDA para el muestreo de dosis-unidad
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de acuerdo con las directrices de la FDA dosis-unidad-muestreo, la industria alimentaria y farmacéutica
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 600 mm